Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-tørreudstyr
Artikelnummer. 11917535 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Cellofan, forskåret
Gel-tørreramme
Længde (metrisk):
14 cm
24 cm
Bredde (metrisk):
14 cm
24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11917535 Gel-tørreramme 14 cm 14 cm Hver
11927535 Cellofan, forskåret 14 cm 14 cm Pakke med 50
11708174 Cellofan, forskåret 24 cm 24 cm Pakke med 50
11937535 Gel-tørreramme 24 cm 24 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11917535 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. GDF3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 DKK
    273.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.18 DKK
    2% Slukket
På lager
Brug de rammer og den færdigskårne cellofan, der kommer ind Thermo Scientific™ Owl™ Gel-tørreudstyr med Owl™ Gel-tørresæt.
Kombiner rammerne og forskåret cellofan, der kommer ind Thermo Scientific™ Owl™ Gel-tørreudstyr med Owl™ Gel-tørresæt.
  • Rammer og forskåret cellofan fås i store (24x 24 cm) eller lille (14x 14 cm) format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel størrelse 14 x 14 cm
Mængde Hver
Længde (metrisk) 14 cm
Bredde (metrisk) 14 cm
Produkttype Gel-tørreramme