Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-tørreudstyr
Artikelnummer. 11708174 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Cellofan, forskåret
Gel-tørreramme
Længde (metrisk):
14 cm
24 cm
Bredde (metrisk):
14 cm
24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11708174 Cellofan, forskåret 24 cm 24 cm Pakke med 50
11927535 Cellofan, forskåret 14 cm 14 cm Pakke med 50
11937535 Gel-tørreramme 24 cm 24 cm Hver
11917535 Gel-tørreramme 14 cm 14 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11708174 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    204.43 DKK / Pakke med 50
    Spare 4.57 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug de rammer og den færdigskårne cellofan, der kommer ind Thermo Scientific™ Owl™ Gel-tørreudstyr med Owl™ Gel-tørresæt.
Kombiner rammerne og forskåret cellofan, der kommer ind Thermo Scientific™ Owl™ Gel-tørreudstyr med Owl™ Gel-tørresæt.
  • Rammer og forskåret cellofan fås i store (24x 24 cm) eller lille (14x 14 cm) format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel størrelse 24 x 24 cm
Længde (metrisk) 24 cm
Bredde (metrisk) 24 cm
Produkttype Cellofan, forskåret