Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits
Artikelnummer. 12454637 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Gel størrelse:
14 x 14 cm
24 x 24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gel størrelse Pakningsstørrelse
12454637 14 x 14 cm Hver
11560435 24 x 24 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12454637 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. GDF10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures with these gel-drying kits.
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits provide an inexpensive and simple way to produce a permanent record of gels by air drying them between two sheets of cellophane.
  • Fås i minigel- og store formater
  • Bekvem metode til konservering af geler ved at lufttørre dem mellem to lag cellofan
  • Afskrået kantdesign af gel-tørrende ramme gør samlingen nem
Inkluderer:
Komplette sæt inkluderer to sæt gel-tørringsrammer, 50 ark forudskåret cellofan, to solide bagplader og otte sideklips; Frames og Cellphane fås også separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel størrelse 14 x 14 cm
Mængde Hver
Længde (metrisk) 14 cm
Bredde (metrisk) 14 cm
Produkttype Gel-tørresæt