Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits
Artikelnummer. 11560435 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Gel størrelse:
14 x 14 cm
24 x 24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gel størrelse Pakningsstørrelse
11560435 24 x 24 cm Hver
12454637 14 x 14 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11560435 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. GDF20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures with these gel-drying kits.
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits provide an inexpensive and simple way to produce a permanent record of gels by air drying them between two sheets of cellophane.
  • Fås i minigel og store formater
  • Praktisk metode til at konservere geler ved at lufttørre dem mellem to plader cellofan
  • Affaset-kantdesign af geltørrende ramme gør monteringen nem
Inkluderer:
Komplet sæt inkluderer to sæt geltørrende rammer, 50 ark forskåret cellofan, to solide bagplader og otte sideklemmer; rammer og mobiltelefon er også tilgængelige separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel størrelse 24 x 24 cm
Mængde Hver
Længde (metrisk) 24 cm
Bredde (metrisk) 24 cm
Produkttype Gel-tørresæt