Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EC300XL2 Compact Power Supply
Artikelnummer. p-4528935
Spænding:
120 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13483646
Brand: Thermo Scientific™ EC300XL
Retain settings after shut-down with the power-off memory of this compact power supply, ideal for DNA/RNA and protein electrophoresis.
Retain settings after shut-down with the power-off memory of the Thermo Scientific™ Owl™ EC300XL2 Compact Power Supply. It is ideal for DNA/RNA and protein electrophoresis.
  • Simple to use, multi-purpose and lightweight
  • Stackable design saves benchtop space
  • Soft-touch key pad
  • Three jacks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Model EC300XL; 120V 50/60Hz
Maks. Strøm 400 mA
Produktlinje Owl
Stopur 0 to 999 min.
Vise Voltage or current
Antal knægte 3
Dimensioner (L x B x H) 10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3 cm)
Længde (engelsk) 10.25 in.
Længde (metrisk) 26 cm
Bredde (engelsk) 5.5 in.
Bredde (metrisk) 14 cm
Højde (engelsk) 5.25 in.
Højde (metrisk) 13.3 cm
Elektriske krav 120 V 50/60 Hz
Maks. Spænding 300 V
Spænding 120 V
Frekvens 50/60 Hz