Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Mini Gel Elektroforesesystemer
Artikelnummer. 11972955
Skift visning
Inkluderer:
EasyCast
EasyCast, Buffer Exchange-porte
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11972955 EasyCast Hver
11717185 EasyCast, Buffer Exchange-porte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11972955 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opnå overlegen fleksibilitet i et lille fodaftryk med vores B2 mini-gelelektroforesesystemer.
Opnå overlegen fleksibilitet i et lille fodaftryk med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Mini Gel Elektroforesesystemer. Den brugervenlige støbemetode samt flere kam- og bakkemuligheder gør dette produkt til Owls mest populære system.
Systemerne EasyCast har lækagesikker støbning, der gør det muligt at støbe og køre gelen i samme kammer uden behov for tape eller ekstra dele. B2's EasyCast længere gellængde og de 2 kam-slots giver fleksibiliteten til at køre 8 til 48 prøver på 1 gel. Den valgfrie multi-load bakke kan øge det maksimale antal prøver til 108 i et 8- eller 12-kanals multikanals pipetformat.
  • 2 kampladser på U.V. Transmissible (UVT) gelbakke fordobler prøvekapaciteten ved at fordoble antallet af prøvebrønde
  • UVT-gelbakker er silketrykt med en fluorescerende lineal for nem måling af bånd
Bestillingsoplysninger:
Fås med valgfrie bufferudvekslingsporte (B2-BP) til brug med en ekstern recirkulationspumpe
Inkluderer:
Bufferkammer, SuperSafe™ låg med tilsluttede strømledninger, EasyCast pakning af U.V. Transmissible (UVT) gelbakke, 2 kamme: 12 & 20 brønd, dobbeltsidet, 1,0/1,5 mm tyk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Gel størrelse Mini
Produktlinje Owl
Type Mini Gel Elektroforesesystem
Inkluderer EasyCast
Prøvestørrelse 8 til 48
Volumen (metrisk) buffer 800 mL
Dimensioner (L x B x H) 9,63 x 7,06 x 3,75 tommer (24,5 x 18 x 9,5 cm)
Længde (engelsk) 9,63 tommer
Længde (metrisk) 24.5 cm
Længde (metrisk) Gel 14 cm
Bredde (engelsk) 7,06 tommer
Bredde (metrisk) 18 cm
Bredde (metrisk) Gel 12 cm
Højde (engelsk) 3,75 tommer
Højde (metrisk) 9.5 cm
Maks. Spænding 150 V