Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 systemudskiftningsdele
Artikelnummer. p-4528769
Type:
Eksternt hjul
Gelbakke
Pakning
Inkluderer:
12 slidser, 12 hurtigfyldende kamme
Bakker og kamme medfølger ikke
Kun gelbakke
Pakningspar
Pakningsstørrelse:
2 sæt
Hver
Artikelnummer. 11932965
Brand: Thermo Scientific™ B2CST
Udskift din UVT-gelbakke, pakninger og udvendige hjul med B2- og B3-systemudskiftningsdele.
Udskift din UVT gelbakke, pakninger og udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Systemudskiftningsdele, til brug med EasyCast™ Mini Gel Systemer.
For use with Owl EasyCast B2 and B3 Gel Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System
Gel størrelse Mini
Produktlinje Owl, EasyCast
Type Eksternt hjul
Inkluderer Bakker og kamme medfølger ikke
Længde (metrisk) 14 cm
Bredde (metrisk) 12 cm