Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 systemudskiftningsdele
Artikelnummer. 11972965
Skift visning
Type:
Ekstern kaster
Gelbakke
Pakning
Inkluderer:
12 pladser
12 slidser, 12 hurtigfyldende kamme
Bakker og kamme ikke inkluderet
Kun gelbakke
Pakningspar
Pakningsstørrelse:
2 sæt
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Inkluderer Pakningsstørrelse
11972965 Gelbakke Kun gelbakke Hver
11932965 Ekstern kaster Bakker og kamme ikke inkluderet Hver
11942965 Pakning Pakningspar 2 sæt
11947585 Gelbakke 12 slidser, 12 hurtigfyldende kamme Hver
11969127 Gelbakke 12 pladser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11972965 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B2UVT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    783.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.60 DKK
    2% Slukket
På lager
Udskift din UVT-gelbakke, pakninger og udvendige hjul med B2- og B3-systemudskiftningsdele.
Udskift din UVT gelbakke, pakninger og udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Systemudskiftningsdele, til brug med EasyCast™ Mini Gel Systemer.
Til brug med Owl EasyCast B2 og B3 gelsystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ EasyCast B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System
Gel størrelse Mini
Produktlinje Ugle, EasyCast
Type Gelbakke
Inkluderer Kun gelbakke
Længde (metrisk) 14 cm
Bredde (metrisk) 12 cm