Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 systemudskiftningsdele
Type:
Eksternt hjul
Gelbakke
Pakning
Inkluderer:
12 slidser, 12 hurtigfyldende kamme
Bakker og kamme medfølger ikke
Kun gelbakke
Pakningspar
Pakningsstørrelse:
2 sæt
Hver
Beskrivelse
Udskift din UVT gelbakke, pakninger og udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Systemudskiftningsdele, til brug med EasyCast™ Mini Gel Systemer.
For use with Owl EasyCast B2 and B3 Gel Systems.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | Owl, EasyCast |
| Type | Eksternt hjul |
| Inkluderer | Bakker og kamme medfølger ikke |
| Længde (metrisk) | 14 cm |
| Bredde (metrisk) | 12 cm |