Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B2 og B3 mini gel elektroforesesystemer.
Bestillingsoplysninger:
- Kat. nr. B2-RL-9C, -9D, -25C og -25D er 8- og 12-kanals pipetteformat (1X) og (2X) kamme
- Tilpassede kamme er tilgængelige (Bestil SKU#: XCM); kontakt venligst din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl™ EasyCast B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | Ugle, EasyCast |
| Type | Dobbeltsidet kam |
| Tænder tæller | 24 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 1,0/1,5 mm |