Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel Electrophoresis Systems
Artikelnummer. p-4528910
Inkluderer:
EasyCast
EasyCast med bufferudvekslingsporte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11962945
Brand: Thermo Scientific™ B1A
Støb og kør en gel i bufferkammeret og opnå flade, jævne båndmønstre på en ensartet basis med disse B1A Mini Gel Elektroforese-systemer.
Støb og kør en gel i bufferkammeret og opnå flade, jævne båndmønstre på en ensartet basis med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel Elektroforese Systemer. Den ideelle størrelse for hvert laboratorium, dette system bestemmer molekylvægtsintervaller af PCR-fragmenter eller større DNA-molekyler.
Features:
  • Two comb slots on gel tray double sample capacity by doubling number of sample wells.
  • UVT gel trays are silk screened with a florescent ruler for easy measurement of bands.
  • Leakproof casting allows a gel to be cast and run in the same chamber with no tape or additional parts required
  • Run from five to 24 samples in 15 minutes.
Ordering Information:
Available with optional buffer exchange ports (B1A-BP) for use with an external recirculation pump.
Includes:
  • Main buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • Thermo Scientific™ EasyCast gasketed UVT gel tray
  • Two heavy-duty, one-piece, double-sided combs: 6 & 10 well, 1.0/1.5mm thick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE marked
Gel størrelse Mini
Produktlinje Owl
Type Mini Gel Electrophoresis System
Inkluderer EasyCast
Prøvestørrelse 5 to 24
Volumen (metrisk) buffer 400 mL
Dimensioner (L x B x H) 6.31 x 4.13 x 3.75 in. (16 x 10.5 x 9.5 cm)
Længde (engelsk) 6.31 in.
Længde (metrisk) 16 cm
Længde (metrisk) Gel 8 cm
Bredde (engelsk) 4.13 in.
Bredde (metrisk) 10.5 cm
Bredde (metrisk) Gel 7 cm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Højde (metrisk) 9.5 cm
Maks. Spænding 150 V