Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel og A2-OK Multi Gel System reservedele
Artikelnummer. p-4528772
Type:
Caster
Gelbakke
Pakning
Pakningsstørrelse:
2 sæt
Hver
Artikelnummer. 11942955
Brand: Thermo Scientific™ B1ACST
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift din UVT-gelbakke, pakninger og udvendige hjul med reservedele til mini-gel og multigel-system.
Udskift din UVT gelbakke, pakninger og udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel og A2-OK Multi Gel System erstatningsdele, til brug med EasyCast B1A og A2-OK Multi Gel Mini Gel Systemer.
Bemærkninger:
Ideel til brug med EasyCast B1A og A2-OK Multi Gel Mini Gel Systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ EasyCast B1A Mini Gel og A2-OK Multi Gel Elektroforesesystem
Gel størrelse Mini
Produktlinje Ugle, EasyCast
Type Caster
Inkluderer Trays and Combs Not Included
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 7 cm