Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel og A2-OK Multi Gel System reservedele
Artikelnummer. 11942955 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Caster
Gelbakke
Pakning
Pakningsstørrelse:
2 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
11942955 Caster Hver
11952955 Pakning 2 sæt
11962955 Gelbakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11942955 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B1ACST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00 DKK
    607.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.68 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift din UVT-gelbakke, pakninger og udvendige hjul med reservedele til mini-gel og multigel-system.
Udskift din UVT gelbakke, pakninger og udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel og A2-OK Multi Gel System erstatningsdele, til brug med EasyCast B1A og A2-OK Multi Gel Mini Gel Systemer.
Bemærkninger:
Ideel til brug med EasyCast B1A og A2-OK Multi Gel Mini Gel Systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ EasyCast B1A Mini Gel og A2-OK Multi Gel Elektroforesesystem
Gel størrelse Mini
Produktlinje Ugle, EasyCast
Type Caster
Inkluderer Trays and Combs Not Included
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 7 cm