Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis Systems
Artikelnummer. p-6013222
Inkluderer:
Bufferudvekslingsporte
Uden bufferudvekslingsporte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11932935
Brand: Thermo Scientific™ B1
Støb og kør en gel i det samme kammer uden tape eller yderligere dele påkrævet med den lækagesikre støbning af minigelelektroforesesystemer.
Støb og kør en gel i samme kammer uden tape eller yderligere dele påkrævet med den tætte støbning af Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese Systemer. Holdbarhed og brugervenlighed gør dette til det perfekte valg for studerende og højvolumenforskere.
Features:
  • System offers a wide range of combs.
  • Two comb slots on gel tray double sample capacity by doubling number of sample wells.
  • UVT gel trays are silk screened with a florescent ruler for easy measurement of bands.
Includes:
  • Main buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ Gasketed UVT gel tray
  • Two Combs: 10 & 14 Well, Double-sided, 1.0/1.5mm thick
Ordering Information:
Available with optional buffer exchange ports, (B1-BP), for use with an external recirculation pump.
Warranty and Service Offering:
  • Three years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE marked
Gel størrelse Mini
Produktlinje Owl
Type Mini Gel Electrophoresis System
Inkluderer Uden bufferudvekslingsporte
Prøvestørrelse 5 to 34
Volumen (metrisk) buffer 600 mL
Dimensioner (L x B x H) 8.63 x 5.88 x 3.75 in. (22 x 15 x 9.5 cm)
Længde (engelsk) 8.63 in.
Længde (metrisk) 22 cm
Længde (metrisk) Gel 11 cm
Bredde (engelsk) 5.88 in.
Bredde (metrisk) 15 cm
Bredde (metrisk) Gel 9 cm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Højde (metrisk) 9.5 cm
Maks. Spænding 150 V