Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforesesystemer
Artikelnummer. 11942935
Skift visning
Inkluderer:
Bufferudvekslingsporte
Uden bufferudvekslingsporte
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11942935 Bufferudvekslingsporte Hver
11932935 Uden bufferudvekslingsporte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11942935 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B1BP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 DKK
    3872.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.76 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Støb og kør en gel i det samme kammer uden tape eller yderligere dele påkrævet med den lækagesikre støbning af minigelelektroforesesystemer.
Støb og kør en gel i samme kammer uden tape eller yderligere dele påkrævet med den tætte støbning af Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese Systemer. Holdbarhed og brugervenlighed gør dette til det perfekte valg for studerende og højvolumenforskere.
Funktioner:
  • System tilbyder en bred vifte af kamme.
  • To kamåbninger på gelbakken dobbelt prøvekapacitet ved at fordoble antallet af prøvebrønde.
  • UVT gelbakker er silkescreenet med en fluorescerende lineal for nem måling af bånd.
Inkluderer:
  • Hovedbufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ låg med påsatte strømforsyningsledninger
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ UVT-gelbakke med pakning
  • To kamme: 10& 14 Nå, dobbeltsidet, 1,0/1,5 mm tyk
Bestillingsoplysninger:
Fås med valgfri bufferudskiftningsporte, (B1-BP), til brug med en ekstern recirkulationspumpe.
Garanti og servicetilbud:
  • Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Gel størrelse Mini
Produktlinje Owl
Type Mini Gel Elektroforese System
Inkluderer Bufferudvekslingsporte
Prøvestørrelse 5 til 34
Volumen (metrisk) buffer 600 mL
Dimensioner (L x B x H) 8,63 x 5,88 x 3,75 tommer. (22 x 15 x 9,5 cm)
Længde (engelsk) 8,63 tommer.
Længde (metrisk) 22 cm
Længde (metrisk) Gel 11 cm
Bredde (engelsk) 5,88 tommer.
Bredde (metrisk) 15 cm
Bredde (metrisk) Gel 9 cm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Højde (metrisk) 9.5 cm