Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System kamme
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Ordering Information:
Cat Nos. B1-Rl-9C, -9D, -17C and -17D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs.
Customized combs are available (Order SKU # XCM). Please contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Prep comb; 1.5mm thick |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis System |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | Owl, EasyCast |
| Type | Prep Comb |
| Tænder tæller | 2 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 1.5 mm |