Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System kamme
Artikelnummer. 12464557
Type:
Dobbeltsidet kam
Forberedelseskam
Kam med hurtig indlæsning
Standard kam
Standardkam
Tænder tæller:
10
12
14
17 (2X)
2
5
8
9 (1X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1,0/1,5 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12464557
Brand: Thermo Scientific™ B18D
Eliminer montering af kam med dette sortiment af kraftige kamme i ét stykke til brug med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System.
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Bestillingsoplysninger:
Kat. nr. B1-Rl-9C, -9D, -17C og -17D er 8- og 12-kanals pipetteformat (1X) og (2X) kamme.
Tilpassede kamme er tilgængelige (Bestil SKU # XCM). Kontakt venligst din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Standard 8-tandskam; 1,5 mm
Til brug med (udstyr) Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Elektroforese System
Gel størrelse Mini
Produktlinje Ugle, EasyCast
Type Standard kam
Tænder tæller 8
Tykkelse (metrisk) tænder 1,5 mm