Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System kamme
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Bestillingsoplysninger:
Kat. nr. B1-Rl-9C, -9D, -17C og -17D er 8- og 12-kanals pipetteformat (1X) og (2X) kamme.
Tilpassede kamme er tilgængelige (Bestil SKU # XCM). Kontakt venligst din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hurtig belastning 9 tand (1X) kam; 1,5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Elektroforese System |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | Ugle, EasyCast |
| Type | Rapid Load Comb |
| Tænder tæller | 9 (1X) |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 1.5 mm |