Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System kamme
Artikelnummer. 11962935 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Double-sided Comb
Prep Comb
Rapid Load Comb
Standard Comb
Standard kam
Tænder tæller:
10
12
14
17 (2X)
2
5
8
9 (1X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1.0/1.5 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11962935
Brand: Thermo Scientific™ B112C
Eliminer montering af kam med dette sortiment af kraftige kamme i ét stykke til brug med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System.
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B1 Mini Gel Elektroforese System.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Ordering Information:
Cat Nos. B1-Rl-9C, -9D, -17C and -17D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs.
Customized combs are available (Order SKU # XCM). Please contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Standard 12 tooth comb; 1.0mm thick
Til brug med (udstyr) Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis System
Gel størrelse Mini
Produktlinje Owl, EasyCast
Type Standard Comb
Tænder tæller 12
Tykkelse (metrisk) tænder 1 mm