Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer
Artikelnummer. p-4528950
Volumen (metrisk) buffer:
300 ml
550 ml
1250 ml
Inkluderer:
Komplet system
Komplet system plus hjul
Kun apparat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11903015
Brand: Thermo Scientific™ P10DS1
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i samme enhed med disse Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer.
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i den samme enhed ved hjælp af Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale —elektroforesesystemer, der består af P8DS, P9DS og P10DS Dual Gel-systemer.
Simple, Six-Step Use:
  1. Secure the glass cassettes
  2. Pour the agarose
  3. Plug in the specially designed trough
  4. Cast polyacrylamide solution in the cassettes
  5. Load samples
  6. Run the gel
Features:
  • Manufactured using a time-tested acrylic fabrication technology, providing a durable, long-lasting system
  • Central cooling core provides even cooling across the gel surface for outstanding resolution and clear banding
  • Cooling is achieved by circulating fluid through the core with external circulator or cool tap water
  • Very simple clamping mechanism makes loading glass cassettes and most manufacturers' precast gels trouble free
Recommended for:
  • SDS electrophoresis
  • The second dimension of two-dimensional (2-D) electrophoresis
  • Agarose electrophoresis
  • Native electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Owl
Type Dual-Gel Vertical Electrophoresis Complete System with Caster
Gel Dimensioner 20 x 20  cm
Inkluderer Komplet system plus hjul
Model- P10DS
Volumen (metrisk) buffer 1250 ml
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (engelsk) 6.5 in.
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Højde (engelsk) 9 in.