Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer
Artikelnummer. 11973005
Volumen (metrisk) buffer:
300 ml
550 ml
1250 ml
Inkluderer:
Komplet system
Komplet system plus hjul
Kun apparat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11973005
Brand: Thermo Scientific™ P9DS1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i samme enhed med disse Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer.
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i den samme enhed ved hjælp af Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale —elektroforesesystemer, der består af P8DS, P9DS og P10DS Dual Gel-systemer.
Enkel, seks-trins brug:
  1. Fastgør glaskassetterne
  2. Hæld agarosen
  3. Tilslut det specialdesignede trug
  4. Støbt polyakrylamidopløsning i kassetterne
  5. Indlæs prøver
  6. Kør gelen
Funktioner:
  • Fremstillet ved hjælp af en tidstestet akrylfremstillingsteknologi, der giver et holdbart, langtidsholdbart system
  • Central kølekerne giver jævn afkøling på tværs af geloverfladen for enestående opløsning og tydelige bånd
  • Køling opnås ved at cirkulere væske gennem kernen med ekstern cirkulator eller køligt postevand
  • Meget enkel klemmemekanisme gør ilægning af glaskassetter og de fleste producenters præfabrikerede geler problemfri
Anbefalet til:
  • SDS elektroforese
  • Den anden dimension af todimensionel (2-D) elektroforese
  • Agarose elektroforese
  • Nativ elektroforese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Owl
Type Dual-Gel lodret elektroforese komplet system
Inkluderer Komplet system plus hjul
Model- P9DS
Volumen (metrisk) buffer 550 ml
Længde (engelsk) 9,8 tommer
Længde (metrisk) Gel 14 til 16 cm
Bredde (engelsk) 5,1 tommer
Bredde (metrisk) Gel 16 cm
Højde (engelsk) 7,7 tommer