Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer
Artikelnummer. 11923005
Skift visning
Volumen (metrisk) buffer:
300 ml
550 ml
1250 ml
Inkluderer:
Komplet System plus Caster
Komplet system
Komplet system plus hjul
Kun apparat
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) buffer Inkluderer Pakningsstørrelse
11923005 300 ml Komplet system Hver
11903015 1250 ml Komplet System plus Caster Hver
11913015 1250 ml Komplet system Hver
12474677 1250 ml Kun apparat Hver
11913005 300 ml Komplet system plus hjul Hver
12404707 300 ml Kun apparat Hver
11973005 550 ml Komplet system plus hjul Hver
11983005 550 ml Komplet system Hver
11993005 550 ml Kun apparat Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11923005 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. P8DS2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8435.00 DKK
    8281.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 153.33 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i samme enhed med disse Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer.
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i den samme enhed ved hjælp af Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale —elektroforesesystemer, der består af P8DS, P9DS og P10DS Dual Gel-systemer.
Enkel, seks-trins brug:
  1. Fastgør glaskassetterne
  2. Hæld agarosen
  3. Tilslut det specialdesignede trug
  4. Støbt polyakrylamidopløsning i kassetterne
  5. Indlæs prøver
  6. Kør gelen
Funktioner:
  • Fremstillet ved hjælp af en tidstestet akrylfremstillingsteknologi, der giver et holdbart, langtidsholdbart system
  • Central kølekerne giver jævn afkøling på tværs af geloverfladen for enestående opløsning og tydelige bånd
  • Køling opnås ved at cirkulere væske gennem kernen med ekstern cirkulator eller køligt postevand
  • Meget enkel klemmemekanisme gør ilægning af glaskassetter og de fleste producenters præfabrikerede geler problemfri
Anbefalet til:
  • SDS elektroforese
  • Den anden dimension af todimensionel (2-D) elektroforese
  • Agarose elektroforese
  • Nativ elektroforese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Owl
Type Dual-Gel lodret elektroforesesystem
Gel Dimensioner 10 x 8-10 cm
Inkluderer Komplet system
Model- P8DS
Volumen (metrisk) buffer 300 ml
Længde (engelsk) 6,7''
Længde (metrisk) Gel 8 til 10 cm
Bredde (engelsk) 5,1 tommer
Bredde (metrisk) Gel 10 cm
Højde (engelsk) 5,5 tommer