Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer
Volumen (metrisk) buffer:
300 ml
550 ml
1250 ml
Inkluderer:
Complete System
Komplet system
Komplet system plus hjul
Kun apparat
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i den samme enhed ved hjælp af Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale —elektroforesesystemer, der består af P8DS, P9DS og P10DS Dual Gel-systemer.
Enkel, seks-trins brug:
- Fastgør glaskassetterne
- Hæld agarosen
- Tilslut det specialdesignede trug
- Støbt polyakrylamidopløsning i kassetterne
- Indlæs prøver
- Kør gelen
Funktioner:
- Fremstillet ved hjælp af en tidstestet akrylfremstillingsteknologi, der giver et holdbart, langtidsholdbart system
- Central kølekerne giver jævn afkøling på tværs af geloverfladen for enestående opløsning og tydelige bånd
- Køling opnås ved at cirkulere væske gennem kernen med ekstern cirkulator eller køligt postevand
- Meget enkel klemmemekanisme gør ilægning af glaskassetter og de fleste producenters præfabrikerede geler problemfri
Anbefalet til:
- SDS elektroforese
- Den anden dimension af todimensionel (2-D) elektroforese
- Agarose elektroforese
- Nativ elektroforese
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Owl |
| Type | Dual-Gel lodret elektroforese komplet system med hjul |
| Gel Dimensioner | 10 x 8-10 cm |
| Inkluderer | Komplet system plus hjul |
| Model- | P8DS |
| Volumen (metrisk) buffer | 300 ml |
| Længde (engelsk) | 6,7'' |
| Længde (metrisk) Gel | 8 til 10 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,1 tommer |
| Bredde (metrisk) Gel | 10 cm |
| Vis mere |