Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer
Artikelnummer. 11903015
Volumen (metrisk) buffer:
300 ml
550 ml
1250 ml
Inkluderer:
Komplet system
Komplet system plus hjul
Kun apparat
Pakningsstørrelse:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11903015
Marca: Thermo Scientific™ P10DS1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i samme enhed med disse Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale elektroforesesystemer.
Hurtigt og nemt støb og kør en eller to geler i den samme enhed ved hjælp af Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikale —elektroforesesystemer, der består af P8DS, P9DS og P10DS Dual Gel-systemer.
Simple, Six-Step Use:
  1. Secure the glass cassettes
  2. Pour the agarose
  3. Plug in the specially designed trough
  4. Cast polyacrylamide solution in the cassettes
  5. Load samples
  6. Run the gel
Features:
  • Manufactured using a time-tested acrylic fabrication technology, providing a durable, long-lasting system
  • Central cooling core provides even cooling across the gel surface for outstanding resolution and clear banding
  • Cooling is achieved by circulating fluid through the core with external circulator or cool tap water
  • Very simple clamping mechanism makes loading glass cassettes and most manufacturers' precast gels trouble free
Recommended for:
  • SDS electrophoresis
  • The second dimension of two-dimensional (2-D) electrophoresis
  • Agarose electrophoresis
  • Native electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produktlinje Owl
Type Dual-Gel Vertical Electrophoresis Complete System with Caster
Gel Dimensioner 20 x 20  cm
Inkluderer Komplet system plus hjul
Model- P10DS
Volumen (metrisk) buffer 1250 ml
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (engelsk) 6.5 in.
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Højde (engelsk) 9 in.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato