Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D4 Vandret elektroforesesystem udskiftningsdele
Beskrivelse
Udskift din UVT-gelbakke, pakninger og udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horisontal Elektroforese System Erstatningsdele, til brug med Owl D4 System.
- Systemdesign giver dig mulighed for at køre en gelbakke (51 prøver) eller stable to gelbakker (102 prøver) i bufferkammeret, mens du sparer værdifuld plads på bænken.
- Hver af de (2) UV Overførbare (UVT) gelbakker, 16 x 17 cm (B x L), kan rumme op til tre kamme, så brugeren kan køre op til tre serier af prøver med samme afstand.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl™ D4 Elektroforesesystem |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Gelbakke |
| Længde (metrisk) | 17 cm |
| Bredde (metrisk) | 16 cm |