Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D4 Vandret elektroforesesystem udskiftningsdele
Artikelnummer. 12444617
Type:
Caster
Gelbakke
Pakning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12444617
Brand: Thermo Scientific™ D4GK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift din UVT-gelbakke, pakninger og udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horisontal Elektroforese System Erstatningsdele, til brug med Owl D4 System.
Udskift din UVT-gelbakke, pakninger og udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horisontal Elektroforese System Erstatningsdele, til brug med Owl D4 System.
  • Systemdesign giver dig mulighed for at køre en gelbakke (51 prøver) eller stable to gelbakker (102 prøver) i bufferkammeret, mens du sparer værdifuld plads på bænken.
  • Hver af de (2) UV Overførbare (UVT) gelbakker, 16 x 17 cm (B x L), kan rumme op til tre kamme, så brugeren kan køre op til tre serier af prøver med samme afstand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ D4 Elektroforesesystem
Produktlinje Owl
Type Pakning
Inkluderer Gasket Pair
Længde (metrisk) 17 cm
Bredde (metrisk) 16 cm