Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D4 vandrette elektroforesesystemkamme
Artikelnummer. 12424617
Skift visning
Tænder tæller:
17
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tænder tæller Tykkelse (metrisk) tænder Pakningsstørrelse
12424617 17 1,5 mm Hver
12414617 17 1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12424617 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D417D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00 DKK
    467.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.20 DKK
    1% Slukket
Eliminer kamsamlingen med kraftig mikrobrønd i ét stykke Thermo Scientific™ Owl™ D4 vandrette elektroforesesystemkamme.
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ D4 vandrette elektroforesesystemkamme. Disse kraftige mikrobrøndkamme i ét stykke er til brug med Owl D4-elektroforesesystemet.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Bestillingsoplysninger:
Tilpassede kamme er tilgængelige (Bestil SKU # XCM). Kontakt venligst din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikrobrøndskam
Til brug med (udstyr) Owl™ D4 Elektroforesesystem
Produktlinje Owl
Type 50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Tænder tæller 17
Tykkelse (metrisk) tænder 1,5 mm