Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D4 vandrette elektroforesesystemkamme
Artikelnummer. 12414617
Skift visning
Tænder tæller:
17
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tænder tæller Tykkelse (metrisk) tænder unitSize
12414617 17 1 mm Hver
12424617 17 1,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12414617 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D417C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Eliminer kamsamlingen med kraftig mikrobrønd i ét stykke Thermo Scientific™ Owl™ D4 vandrette elektroforesesystemkamme.
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ D4 vandrette elektroforesesystemkamme. Disse kraftige mikrobrøndkamme i ét stykke er til brug med Owl D4-elektroforesesystemet.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Bestillingsoplysninger:
Tilpassede kamme er tilgængelige (Bestil SKU # XCM). Kontakt venligst din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt Mikrobrøndskam
Til brug med (udstyr) Owl™ D4 Elektroforesesystem
Produktlinje Owl
Type 16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Tænder tæller 17
Tykkelse (metrisk) tænder 1 mm