Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Bredt gelelektroforesesystem
Artikelnummer. 11982965
Skift visning
Gel størrelse:
14 x 23 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gel størrelse Pakningsstørrelse
11982965 14 x 23 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11982965 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6965.00 DKK
    6841.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 123.30 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Screen PCR-produkter, plasmidpræparater, restriktionskortlægning og kloning med Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Bredt gelelektroforesesystem.
Screen PCR-produkter, plasmidpræparater, restriktionskortlægning og kloning med Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Bredt gelelektroforesesystem.
Funktioner:
  • Screen 25 til 200 prøver på en enkelt agarosegel på mindre end 30 minutter, hvilket giver klare, tætte båndmønstre uden smil.
  • Ved hjælp af specielle kamme og en flerkanalspipetter kan prøverne indlæses direkte fra en 96-, otte- eller 12-brøndsplade.
  • Inkorporerer Owl™ EasyCast™ støbedesign med ekstern støbegelbakke —er forsynet med pakning, så den kan passe tæt ind i støbejernet og giver en tæt tætning uden tape.
  • Prøveindlæsning med multikanalspipetter fremskynder overførslen.
  • Elektrodeplaceringen gør det muligt at køre gelen hurtigt uden at gå på kompromis med opløsningen.
  • Bobleniveauet sikrer støbning af flade, ensartet tykke geler.
Omfatter:
  • Bufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™-låg med fastgjorte strømkabler
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ UVT-gelbakke med pakning
  • Eksternt hjul
  • Fire kamme (50 mikrobrønde, 1,5 mm tyk)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Oversigt Gelstørrelse L x B: 14 x 23 cm; Buffervolumen: 800 ml; L x B x H: 30 x 27 x 11 cm
Gel størrelse 14 x 23 cm
Produktlinje Owl
Type Brede
Prøvestørrelse 25 til 200
Volumen (metrisk) buffer 800 mL
Dimensioner (L x B x H) 11,8 x 10,6 x 4,3 tommer (30 x 27 x 11 cm)
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Længde (metrisk) Gel 14 cm
Bredde (engelsk) 10,6 tommer
Bredde (engelsk) Gel 6.5
Bredde (metrisk) 27 cm
Bredde (metrisk) Gel 23 cm
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Højde (metrisk) 11 cm