Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Systemudskiftningsdele
Beskrivelse
Vælg mellem forskellige Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Systemudskiftningsdele, inklusive UVT-gelbakke, pakninger og eksternt hjul. Til brug med Owl D3-14-systemet.
- UVT-gelbakke inkorporerer endeporte med pakning, som giver en tæt tætning uden tape
- Kamåbninger er placeret til at muliggøre op til 12 prøvesæt på den samme gel
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EasyCast™ UVT-gelbakke med pakning |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ D3-seriens horisontale elektroforesesystem |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Gelbakke |
| Længde (metrisk) | 14 cm |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?