Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System reservedele
Artikelnummer. p-4528821 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Caster
Gelbakke
Pakning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12414607
Brand: Thermo Scientific™ D2CST
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift UVT-gelbakken, pakningerne og det udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ Wide-Gel System erstatningsdele, til brug med Owl™ D2 Wide-Gel System.
Udskift UVT-gelbakken, pakningerne og det udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System reservedele, til brug med Owl™ D2 Wide-Gel System.
  • UVT-gelbakke inkorporerer endeporte med pakning, som giver en tæt tætning uden tape
  • Kamåbninger er placeret, så du kan arrangere op til 12 prøvesæt på den samme gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Eksternt hjul (ingen bakker/kamme)
Til brug med (udstyr) Owl™ D2 Wide Gel Elektroforese System
Produktlinje Owl
Type Caster