Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System reservedele
Beskrivelse
Udskift UVT-gelbakken, pakningerne og det udvendige hjul med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System reservedele, til brug med Owl™ D2 Wide-Gel System.
- UVT-gelbakke inkorporerer endeporte med pakning, som giver en tæt tætning uden tape
- Kamåbninger er placeret, så du kan arrangere op til 12 prøvesæt på den samme gel
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EasyCast™ gasketed UVT gel tray |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ D2 Wide Gel Elektroforese System |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Gelbakke |
| Længde (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredde (metrisk) | 14.4 cm |