Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystem
Artikelnummer. 12404607
Skift visning
Type:
Brede
Brede m/bufferudvekslingsporte
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12404607 Brede m/bufferudvekslingsporte Hver
11997475 Brede Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12404607 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D2BP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5680.00 DKK
    5580.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 99.20 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Kør 10 til 80 prøver på én gel med dette brede gelelektroforesesystem.
Kør 10 til 80 prøver på én gel med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystem.
  • Bred gelstørrelse gør det muligt at fylde 15 eller 30 prøver pr. række med en mikrobrøndskam.
  • Ved hjælp af specielle kamme og en flerkanalspipetter kan prøver indlæses direkte fra en 96-brønds plade, otte eller 12 ad gangen.
  • Systemet er fremragende til screening af PCR-prøver eller rutinemæssig DNA-fragmentanalyse.
  • Lille fodaftryk sparer plads på laboratoriebænken.
  • Inkorporerer Thermo Scientific™ EasyCast™ støbedesign med ekstern støbegelbakke —er forsynet med pakning, så den kan passe tæt ind i støbejernet og giver en tæt tætning uden tape.
  • Elektrodeplaceringen gør det muligt at køre gelen hurtigt uden at gå på kompromis med opløsningen.
Inkluderer:
  • Bufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ låg med påsatte strømforsyningsledninger
  • EasyCast UVT gelbakke med pakning
  • Ekstern multigel caster
  • Fire kamme (to 30-brønde og to 40-brønde, 1,5 mm tykke)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Oversigt Komplet system med bufferudvekslingsporte
Produktlinje Owl
Type Brede m/bufferudvekslingsporte
Prøvestørrelse 10 til 80
Volumen (metrisk) buffer 600 mL
Dimensioner (L x B x H) 7,38 x 7,75 x 4 tommer. (19 x 20 x 10 cm)
Længde (engelsk) 7,38 tommer.
Længde (metrisk) 19 cm
Længde (metrisk) Gel 14.4 cm
Bredde (engelsk) 7,75 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 6.5
Bredde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) Gel 10.2 cm
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10 cm
Maks. Spænding 150 V