Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystem
Artikelnummer. 11997475
Type:
Brede
Brede m/bufferudvekslingsporte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11997475
Brand: Thermo Scientific™ D2
Kør 10 til 80 prøver på én gel med dette brede gelelektroforesesystem.
Kør 10 til 80 prøver på én gel med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystem.
  • Wide gel size allows 15 or 30 samples to be loaded per row with a micro well comb.
  • Using special combs and a multichannel pipetter, samples may be loaded directly from a 96-well plate, eight or 12 at a time.
  • System is excellent for screening PCR samples or routine DNA fragment analysis.
  • Small footprint saves space on lab bench.
  • Incorporates Thermo Scientific™ EasyCast™ casting design with external caster—gel tray is fitted with gasket, allowing it to fit snugly into caster and providing a leakproof seal without tape.
  • Electrode placement allows gel to be run quickly without compromising resolution.
Includes:
  • Buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • EasyCast gasketed UVT gel tray
  • External multiple gel caster
  • Four combs (two 30-well and two 40-well, 1.5mm thick)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE marked
Oversigt D2 Wide-Gel
Produktlinje Owl
Type Brede
Prøvestørrelse 10 to 80
Volumen (metrisk) buffer 600 mL
Dimensioner (L x B x H) 7.38 x 7.75 x 4 in. (19 x 20 x 10 cm)
Længde (engelsk) 7.38 in.
Længde (metrisk) 19 cm
Længde (metrisk) Gel 14.4 cm
Bredde (engelsk) 7.75 in.
Bredde (engelsk) Gel 6.5
Bredde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) Gel 10.2 cm
Højde (engelsk) 4 in.
Højde (metrisk) 10 cm
Maks. Spænding 150 V