Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemkamme
Artikelnummer. 12484597
Tænder tæller:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12484597
Brand: Thermo Scientific™ D1MTD
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemkamme.
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemkamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemer.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ D2 Wide Gel Electrophoresis System
Produktlinje Owl
Type Microwell Comb
Tænder tæller 15
Tykkelse (metrisk) tænder 1,5 mm