Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemkamme
Artikelnummer. 12454607
Tænder tæller:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12454607
Brand: Thermo Scientific™ D2RL9D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemkamme.
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemkamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemer.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ D2 Wide Gel Elektroforese System
Produktlinje Owl
Type Rapid Load Comb
Tænder tæller 9
Tykkelse (metrisk) tænder 1,5 mm