Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemkamme
Tænder tæller:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemkamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med Owl™ D2 Wide-Gel elektroforesesystemer.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl™ D2 Wide Gel Elektroforese System |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Standard kam |
| Tænder tæller | 40 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 1 mm |