Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem
Artikelnummer. 12434587 Shop alle Thermo Scientific produkter
Gel størrelse:
5 x 7,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12434587
Brand: Thermo Scientific™ C2S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Screen op til syv prøver på én gel på mindre end fem minutter med Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem.
Funktioner:
  • Horisontalt mikrogelsystem er designet til hurtig restriktionsfragmentanalyse.
  • Microgel kan også bruges til hurtigt at kontrollere et par PCR-prøver, før du lægger et stort antal prøver på en større gel, hvilket sparer tid
  • Glasglas, 2x 3 tommer. (5x 7,5 cm), tjen som gelbakke
  • For at bruge, hæld og form tynde geler ved overfladespænding direkte på glasset; hele løbeturen varer fem til 10 minutter
  • Ved hjælp af tilgængelige støbe- og støbeglas kan geler støbes og størkne på mindre end 10 minutter.
Inkluderer:
  • Bufferkammer (buffervolumen, 100 ml)
  • Låg
  • Strømforsyningsledninger
  • Støbebakke
  • 10 støbeglas
  • En kam med syv brønde, 1,5 mm tyk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Horisontalt elektroforesesystem; Gelstørrelse: 5 x 7,5 cm
Gel størrelse 5 x 7,5 cm
Produktlinje Owl
Type Mikro
Prøvestørrelse 7
Volumen (metrisk) buffer 100 mL
Dimensioner (L x B x H) 6,75 x 2,63 x 4,38 tommer. (17 x 38 x 11 cm)
Længde (engelsk) 6,75 tommer.
Længde (metrisk) 17 cm
Længde (metrisk) Gel 7.5 cm
Bredde (engelsk) 2,63 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 6.5
Bredde (metrisk) 38 cm
Bredde (metrisk) Gel 5 cm
Højde (engelsk) 4,38 tommer.
Højde (metrisk) 11 cm