Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem udskiftningsdele
Type:
Bufferkammer og låg
Gelstøbebakke
Støbning af dias
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udskift støbeglas, støbebakke eller bufferkammer med Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem udskiftningsdele. Dele er til brug med Owl C2-S Micro Electrophoresis System, et system designet til hurtig restriktionsfragmentanalyse.
- Glass slides, 5 x 7.5 cm, are used as the gel tray
- Thin gels can be poured and formed by surface tension directly on the glass slide
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 100 mL |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Bufferkammer og låg |
| Længde (metrisk) | 17 cm |
| Bredde (metrisk) | 6.5 cm |
| Højde (metrisk) | 6.5 cm |