Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem udskiftningsdele
Beskrivelse
Udskift støbeglas, støbebakke eller bufferkammer med Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem udskiftningsdele. Dele er til brug med Owl C2-S Micro Electrophoresis System, et system designet til hurtig restriktionsfragmentanalyse.
- Glasplader, 5 x 7,5 cm, bruges som gelbakke
- Tynde geler kan hældes og dannes ved overfladespænding direkte på glaspladen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Gelstøbebakke |