Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystemkamme
Tænder tæller:
7
Tykkelse (metrisk) tænder:
1,0 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eliminer kammontage med kraftigt, ét stykke Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystemkamme. Disse standard syvtands kamme fås i to tykkelser (1,0 og 1,5 mm) og er til brug med Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Standard kam |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem |
| Produktlinje | Owl |
| Type | 8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Tænder tæller | 7 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 1,0 mm |