Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Duppepapir
Artikelnummer. p-4525105 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Bredde (metrisk):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12484627
Brand: Thermo Scientific™ FP1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Absorber tilstrækkelige mængder buffer til halvtør elektroblotting uden tab af mekanisk stabilitet med dette blotting-papir af høj kvalitet.
Absorber tilstrækkelige mængder buffer til halvtør elektroblotting uden tab af mekanisk stabilitet med Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, højkvalitets blotting-papir, ideelt til opsugning og blotting.
  • Høj renhed, 100% bomuldsfiber
  • Tilgængelig i forskåret mini gel og storformat gel størrelser
  • Kompatibel med Owl elektroblotting-systemer
Bestillingsoplysninger:
  • Sælges i pakker med 100 ark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Emballagetype Ark
Flowhastighed 35 ml/min.
Til brug med (udstyr) Ugle elektroblotting systemer
Vægt 183 g/m2
Format Ark
Materiale 100% bomuldsfiber
Dimensioner (LxB) 20 cm x 20 cm
Tykkelse 0.83 mm
Produktlinje Owl