Beskrivelse
Absorber tilstrækkelige mængder buffer til halvtør elektroblotting uden tab af mekanisk stabilitet med Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, højkvalitets blotting-papir, ideelt til opsugning og blotting.
- Høj renhed, 100% bomuldsfiber
- Tilgængelig i forskåret mini gel og storformat gel størrelser
- Kompatibel med Owl elektroblotting-systemer
Bestillingsoplysninger:
- Sælges i pakker med 100 ark
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 18 cm |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Emballagetype | Ark |
| Flowhastighed | 35 ml/min. |
| Til brug med (udstyr) | Ugle elektroblotting systemer |
| Vægt | 183 g/m2 |
| Format | Ark |
| Materiale | 100% bomuldsfiber |
| Dimensioner (LxB) | 18 cm x 20 cm |
| Tykkelse | 0.83 mm |
| Vis mere |