Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Duppepapir
Artikelnummer. 12414637 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Bredde (metrisk):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Packungsgröße:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
12414637 10 cm 10 cm Pakke med 100
12484627 20 cm 20 cm Pakke med 100
12494627 35 cm 45 cm Pakke med 100
12404637 46 cm 57 cm Pakke med 100
12424637 18 cm 20 cm Pakke med 100
11932985 9 cm 9 cm Pakke med 100
12444637 12 cm 16 cm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12414637 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FP4
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Absorber tilstrækkelige mængder buffer til halvtør elektroblotting uden tab af mekanisk stabilitet med dette blotting-papir af høj kvalitet.
Absorber tilstrækkelige mængder buffer til halvtør elektroblotting uden tab af mekanisk stabilitet med Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, højkvalitets blotting-papir, ideelt til opsugning og blotting.
  • Høj renhed, 100% bomuldsfiber
  • Tilgængelig i forskåret mini gel og storformat gel størrelser
  • Kompatibel med Owl elektroblotting-systemer
Bestillingsoplysninger:
  • Sælges i pakker med 100 ark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (metrisk) 10 cm
Emballagetype Ark
Flowhastighed 35 ml/min.
Til brug med (udstyr) Ugle elektroblotting systemer
Vægt 183 g/m2
Format Ark
Materiale 100% bomuldsfiber
Dimensioner (LxB) 10 cm x 10 cm
Tykkelse 0.83 mm
Produktlinje Owl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen