Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Sequencere med aluminium bagside
Artikelnummer. p-4528732
Volumen (metrisk) buffer:
800 ml
950 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11913075
Brand: Thermo Scientific™ S3S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nem opsætning af applikationer med jævn varmefordeling for smilfri resultater med manuel Thermo Scientific™ Owl™ Sequencere med aluminium bagside.
Nem opsætning af applikationer med jævn varmefordeling for smilfri resultater med manuel Thermo Scientific™ Owl™ Sequencere med aluminium bagside.
Features:
  • Floating aluminum heat sink reduces chance of plates cracking during runs.
  • Upper buffer chamber (UBC) requires minimal buffer and is easily drained via inline drain port into removable bottle.
  • Lower buffer chamber (LBC) is removable for simple buffer disposal.
  • Side clamps press gel plates against gasket seated on UBC, applying even pressure across plate and forming a leak-proof seal resulting in flat, even banding patterns.
  • Clamps slide over glass plates for easy setup and removal of gels.
Includes:
  • Removable LBC
  • Heat sink
  • Two side clamps
  • Two blank glass plates
  • Two notched glass plates
  • Two sharktooth combs (78 teeth, 0.4mm thick)
  • Well comb (40 well, 0.4mm thick)
  • Two spacer sets (0.4mm)
  • Adhesive temperature indicator
  • UBC with removable drain bottle (with safety interlocking lid and attached power supply lead)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE marked
Oversigt Gel: 35 x 45cm; 800mL; 23 x 44 x 50cm
Mål (L x B x H) Udvendig 9 x 17.3 x 19.5 in. (44 x 23 x 50cm)
Format 40-well
Højde (engelsk) Udvendig 19.5 in.
Højde (metrisk) Udvendig 50 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 9 in.
Længde (engelsk) Gel 17.716 in.
Længde (metrisk) Udvendig 44 cm
Længde (metrisk) Gel 45 cm
Volumen (engelsk) buffer 32.12 fl oz.
Volumen (metrisk) buffer 950 ml
Bredde (engelsk) Udvendig 17.3 in.
Bredde (engelsk) Gel 13.77 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 23 cm
Bredde (metrisk) Gel 35 cm