Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Sequencere med aluminium bagside
Artikelnummer. 11923075
Skift visning
Volumen (metrisk) buffer:
800 ml
950 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) buffer Pakningsstørrelse
11923075 800 ml Hver
11913075 950 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11923075 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12000.00 DKK
    11788.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 211.68 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Nem opsætning af applikationer med jævn varmefordeling for smilfri resultater med manuel Thermo Scientific™ Owl™ Sequencere med aluminium bagside.
Nem opsætning af applikationer med jævn varmefordeling for smilfri resultater med manuel Thermo Scientific™ Owl™ Sequencere med aluminium bagside.
Funktioner:
  • Flydende køleplade af aluminium reducerer risikoen for, at pladerne revner under kørslen.
  • Øvre bufferkammer (UBC) kræver minimal buffer og drænes nemt via inline-dræningsporten til aftagelig flaske.
  • Nedre bufferkammer (LBC) er aftageligt for enkel bufferbortskaffelse.
  • Sideklemmer presser gelplader mod pakningen, der sidder på UBC, og påfører jævnt tryk hen over pladen og danner en lækagesikker forsegling, hvilket resulterer i flade, jævne båndmønstre.
  • Klemmer glider over glasplader for nem opsætning og fjernelse af geler.
Inkluderer:
  • Aftagelig LBC
  • Køleplade
  • To sideklemmer
  • To blanke glasplader
  • To kærvede glasplader
  • To hajtand-kamme (78 tænder, 0,4 mm tyk)
  • Brøndkam (40 brønde, 0,4 mm tyk)
  • To afstandssæt (0,4 mm)
  • Klæbende temperaturindikator
  • UBC med aftagelig drænflaske (med sikkerhedslåsende låg og tilsluttet strømforsyningsledning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mål (L x B x H) Udvendig 10,5 x 9 x 19,5 tommer. (27 x 23 x 50 cm)
Format 40-brønd
Højde (engelsk) Udvendig 19,5''
Højde (metrisk) Udvendig 50 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 10,5 tommer
Længde (engelsk) Gel 17.716 tommer.
Længde (metrisk) Udvendig 27 cm
Længde (metrisk) Gel 45 cm
Volumen (engelsk) buffer 27 fl oz.
Volumen (metrisk) buffer 800 ml
Certificeringer/compliance CE-mærke
Bredde (engelsk) Udvendig 9''
Bredde (engelsk) Gel 7,87 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 23 cm
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Oversigt Gel: 20 x 45 cm; 950 ml; 27 x 23 x 50 cm