Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ3 justerbart systemtilbehør
Artikelnummer. 11530315 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Heat Sink
Pakning
Pakningsstørrelse:
Hver
Størrelse:
45 x 35 cm
65 x 35 cm
Artikelnummer. 11530315
Brand: Thermo Scientific™ ADJ3GK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Owl ADJ3 Adjustable System er det bredeste justerbare system perfekt til sekventering og proteiner.
  • Højden på det øvre bufferkammer (UBC) kan justeres fra 20 cm til 80 cm ved at skubbe UBC'en op eller ned af to støttestænger. Gel-sandwichens hakkede eller forskudte glasplade presser mod en silikonepakning på UBC'en for en lækagesikker forsegling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ADJ1 Giraffe™ Justerbart gelelektroforesesystem
Type Pakning