Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ3 justerbart systemtilbehør
Artikelnummer. 11520315 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Heat Sink
Pakning
Størrelse:
45 x 35 cm
65 x 35 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11520315
Brand: Thermo Scientific™ ADJ365LM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Owl ADJ3 Adjustable System er det bredeste justerbare system perfekt til sekventering og proteiner.
  • Højden på det øvre bufferkammer (UBC) kan justeres fra 20 cm til 80 cm ved at skubbe UBC'en op eller ned af to støttestænger. Gel-sandwichens hakkede eller forskudte glasplade presser mod en silikonepakning på UBC'en for en lækagesikker forsegling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ADJ1 Giraffe™ Justerbart gelelektroforesesystem
Type Heat Sink
Størrelse 65 x 35 cm
Tykkelse (engelsk) 0,18 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.48 cm
Dimensioner (L x B) 25,5 x 13,7 tommer. (65 x 35 cm)
Længde (engelsk) 25,5 tommer
Længde (metrisk) 65 cm
Bredde (engelsk) 13,7 tommer
Bredde (metrisk) 35 cm