Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ3 justerbart systemtilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Heat Sink
Pakning
Størrelse:
45 x 35 cm
65 x 35 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højden på det øvre bufferkammer (UBC) kan justeres fra 20 cm til 80 cm ved at skubbe UBC'en op eller ned af to støttestænger. Gel-sandwichens hakkede eller forskudte glasplade presser mod en silikonepakning på UBC'en for en lækagesikker forsegling.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ADJ1 Giraffe™ Justerbart gelelektroforesesystem |
| Type | Heat Sink |
| Størrelse | 45 x 35 cm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,18 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.48 cm |
| Dimensioner (L x B) | 17,7 x 13,7 tommer. (45 x 35 cm) |
| Længde (engelsk) | 17,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 35 cm |