Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 Large-Gel Elektroforesesystem
Artikelnummer. 11768184
Skift visning
Gel størrelse:
23 x 40 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gel størrelse Pakningsstørrelse
11768184 23 x 40 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11768184 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A31
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6555.00 DKK
    6438.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.19 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Udfør plantegenomiske undersøgelser med Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 Large-Gel Elektroforesesystem.
Funktioner:
  • Horisontalt system kan køre fra 25 til 600 prøver på en gel
  • Gel kan støbes i forskellige længder for at hjælpe med at bevare agarose, når der skal køres færre prøver
  • Indbyggede bufferudvekslingsporte giver mulighed for bufferrecirkulation ved længere kørsler
  • UVT-gelbakke har pakning af endeporte til tætning uden tape
  • Indbygget nivellering sikrer flade, ensartet tykke geler
  • Stort antal kamåbninger giver prøvenummer og løsningsafstandsfleksibilitet
  • Kamme i mikrobrøndformat giver hurtig, fejlfri prøveindlæsning med en flerkanalspipetter
  • Prøver kan påfyldes direkte fra en 96-brønds plade, 8 eller 12 ad gangen
Bestillingsinformation:
Tilpassede kamme er tilgængelige (Bestil SKU # XCM). Kontakt venligst din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
Inkluderer:
Bufferkammer med trepunkts nivelleringsbund, SuperSafe™ låg med tilsluttede strømforsyningsledninger, UVT-gelbakke, fire kamme (to 25- og to 50-brønds), indbyggede bufferudvekslingsporte og bobleniveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE-mærke
Oversigt Gel størrelse: 23 x 40 cm; Buffervolumen: 4,5L; L x B x H: 53 x 32 x 11 cm
Gel størrelse 23 x 40 cm
Produktlinje Owl
Type Stort gelelektroforesesystem
Prøvestørrelse 25 til 600
Volumen (metrisk) buffer 4.5 L
Dimensioner (L x B x H) 20,63 x 12,5 x 4,25 tommer. (53 x 32 x 11 cm)
Længde (engelsk) 20,63 tommer.
Længde (metrisk) 53 cm
Længde (metrisk) Gel 40 cm
Bredde (engelsk) 12,5''
Bredde (metrisk) 32 cm
Bredde (metrisk) Gel 23 cm
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 11 cm
Maks. Spænding 250 V